Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PET Media Bottles with Closure: Sterile, Shrink-Wrapped Trays
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15485683
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
650 ml
1 l
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 60
pezzi 96
Codice prodotto. 15485683
Marca: Thermo Scientific™ 8420400650
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Questi flaconi quadrati offrono eccellenti proprietà di barriera per i gas nella conservazione e nella spedizione di terreni liquidi, tamponi e sieri.
I flaconi quadrati per terreno in PET con chiusura Thermo Scientific™ Nalgene™ offrono eccellenti proprietà di barriera per i gas nella conservazione e nella spedizione di terreni liquidi, tamponi e sieri. I flaconi sono leggeri, infrangibili, sterili e salva spazio grazie al design quadrato.
Caratteristiche:
  • Polietilene tereftalato con chiusura in polietilene naturale ad alta densità
  • Graduazioni stampate e anello all'imboccatura per l'impiego con manicotti termoretraibili antimanomissione
  • Trattato con irradiazione gamma 10-6 Livello di sicurezza della sterilità (SAL)
  • Apirogeno e non citotossico
  • Trasparenza e ridotta permeabilità a CO2 e a O2
  • Il materiale del flacone e della chiusura è esente da componenti di derivazione animale (ADCF)
  • A tenuta ermetica†
Informazioni per l'ordinazione:
I prodotti sono confezionati in vassoi termoretraibili. I vassoi sono racchiusi in un doppio sacchetto in plastica all'interno della scatola principale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 650 ml
Capacità (sistema imperiale) 22 oz.
Colore Clear
Descrizione Flaconi quadrati per terreni in PET Nalgene 650 ml con chiusura in HDPE naturale, sterili, realizzati in UE
Diametro (sistema imperiale) 2.99 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.1 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 28 mm
Materiale PET
N. per custodia 48
N. per confezione 24
Sterilità Sterile
Certificazione/Conformità I flaconi per terreni in PET e i materiali delle chiusure in HDPE soddisfano gli standard vigenti in materia di analisi biologiche, inclusi USP Classe VI, USP <661> e Farmacopea europea per la tossicità anomala.
Closure Included
Graduated Yes
Bocca Stretta
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 173 mm
Product Type Media Bottle
Altezza (sistema imperiale) 6.8 in.
Dimensione chiusura 38-430 mm
Diametro (sistema metrico) 76 mm
† Il termine in.a tenuta in. si applica ai prodotti Thermo Scientific Nalgene che soddisfino i seguenti criteri: a) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per due minuti senza fuoriuscite d'acqua; b) sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni superiori a 100 mm che, dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti, non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.