Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PET Media Bottles with Closure: Sterile, Shrink-Wrapped Trays
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-6698652
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
650 ml
1 l
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 60
pezzi 96
Codice prodotto. 15488084
Marca: Thermo Scientific™ 8420400125
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Questi flaconi quadrati offrono eccellenti proprietà di barriera per i gas nella conservazione e nella spedizione di terreni liquidi, tamponi e sieri.
I flaconi quadrati per terreno in PET con chiusura Thermo Scientific™ Nalgene™ offrono eccellenti proprietà di barriera per i gas nella conservazione e nella spedizione di terreni liquidi, tamponi e sieri. I flaconi sono leggeri, infrangibili, sterili e salva spazio grazie al design quadrato.
Features:
  • PET with natural HDPE closure
  • Space saving square design
  • Molded in graduations and neck ring for use with tamper evident shrink sleeves
  • Sterile, non-pyrogenic, non-cytotoxic
  • Excellent gas barrier, with transparency and reduced permeability to CO2 and O2
  • Bottle and closure material are ADCF (Animal Derived Component Free)
  • Leakproof†
Recommended for: Storage and shipping of liquid media, buffers and sera.
Ordering Information:
Products are packaged in shrink-wrap trays. Trays are double polybagged inside the master carton. † The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes; b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Capacità (sistema imperiale) 4.2 oz.
Colore Trasparente
Diametro (sistema imperiale) 2.04 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.1 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 28 mm
Materiale PET
N. per custodia 96
N. per confezione 24
Sterilità Sterile
Certificazione/Conformità Le bottiglie per terreni in PET e i materiali delle chiusure in HDPE soddisfano gli standard vigenti in materia di analisi biologiche, inclusi USP Classe VI, USP <661> e Farmacopea europea per la tossicità anomala.
Closure Included
Graduated
Bocca Stretta
Forma Pozzetti quadrati
Fit for Purpose Sterile
Altezza (sistema metrico) 104 mm
Product Type Bottiglia per terreni
Altezza (sistema imperiale) 4,09in.
Dimensione chiusura 38-430 mm
Diametro (sistema metrico) 52 mm
† Il termine in.a tenuta in. si applica ai prodotti Thermo Scientific Nalgene che soddisfino i seguenti criteri: a) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per due minuti senza fuoriuscite d'acqua; b) sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni superiori a 100 mm che, dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti, non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.