Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi quadrati per terreno in PETG con chiusura Nalgene™ in vassoi sterili sigillati con pellicola termoretraibile
Descrizione
I flaconi quadrati per terreni di coltura in PETG con tappo Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di evitare le costose fasi di lavaggio, depirogenazione e autoclavaggio e sono ideali per la conservazione prolungata di liquidi sensibili al pH come i terreni di coltura.
- Supported by extensive validation documentation
- Made from durable, break-resistant polyethylene terephthalate copolyester, glycol modified (PETG)2/O2
- Molded in graduations and neck ring for use with tamper evident shrink sleeves
- Non-pyrogenic and non-cytotoxic
- Transparency and reduced permeability to CO2 and O2
- Bottle and closure material are Animal Derived Component (ADC) Free
- Leakproof†
Note:
2L size has molded-in handgrips.
† The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. B) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
| Colore | Trasparente |
| Descrizione | 60 ml, chiusura da 24-415, confezione vassoio |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.6 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 0.71 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 18 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Prolonged Storage |
| Materiale | PETG |
| N. per custodia | 200 |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.