Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi quadrati per terreno in PETG con chiusura Nalgene™ in vassoi sterili sigillati con pellicola termoretraibile
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10746923
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
125 ml
2000 mL
250 mL
30 ml
500 ml
500 ml espansa
60 ml
Dimensione chiusura:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
38-480 mm
53B
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 200
pezzi 24
pezzi 280
pezzi 40
pezzi 48
pezzi 60
pezzi 96
Codice prodotto. 10746923
Marca: Thermo Scientific™ 3420209500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I flaconi sterili certificati per terreni consentono di evitare le costose fasi di lavaggio, depirogenazione e autoclavaggio e sono ideali per la conservazione prolungata di liquidi sensibili al pH.
I flaconi quadrati per terreni di coltura in PETG con tappo Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di evitare le costose fasi di lavaggio, depirogenazione e autoclavaggio e sono ideali per la conservazione prolungata di liquidi sensibili al pH come i terreni di coltura.
Features:
  • Supported by extensive validation documentation
  • Made from durable, break-resistant polyethylene terephthalate copolyester, glycol modified (PETG)2/O2
  • Molded in graduations and neck ring for use with tamper evident shrink sleeves
  • Non-pyrogenic and non-cytotoxic
  • Transparency and reduced permeability to CO2 and O2
  • Bottle and closure material are Animal Derived Component (ADC) Free
  • Leakproof†
Note:
2L size has molded-in handgrips.
† The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. B) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml espansa
Capacità (sistema imperiale) 17.5 oz.
Colore Trasparente
Descrizione 650 ml, chiusura da 38-430, confezione vassoio
Diametro (sistema imperiale) 2.9 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.1 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 28 mm
Da utilizzare con (applicazione) Prolonged Storage
Materiale PETG
N. per custodia 48
N. per confezione 24
Sterilità
Certificazione/Conformità
Closure Included
Graduated Yes
Bocca Stretta
Forma Pozzetti quadrati
Fit for Purpose Sterile
Altezza (sistema metrico) 178 mm
Product Type Media Bottle
Altezza (sistema imperiale) 7 in.
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 38-430 mm
Diametro (sistema metrico) 75 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.