Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi in policarbonato Nalgene™ quadrati con tappo
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10454851
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
126 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Dimensione chiusura:
20 mm
24 mm
38-430 mm
53 Bmm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 10454851
Marca: Thermo Scientific™ 20150125
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I flaconi quadrati in policarbonato Nalgene™ Thermo Scientific™, durevoli e autoclavabili, consentono di conservare soluzioni acquose e sono indicati anche per la conservazione di terreni a breve termine.
È possibile conservare le soluzioni acquose utilizzando i flaconi in policarbonato quadrati resistenti e autoclavabili Thermo Scientific™ Nalgene™ con tappo. Caratterizzati da un design quadrato facile da maneggiare, questi contenitori sono ideali anche per la conservazione a breve termine di terreni di coltura.
Caratteristiche:
  • I lati squadrati garantiscono un uso ottimale dello spazio nel congelatore fino a -135 °C (-275 °F)
  • L'ottima trasparenza aiuta a individuare il livello del contenuto
  • Il modello da 2 l è dotato di maniglie incorporate per facilitare il sollevamento e il versamento del contenuto
  • Le graduazione integrate facilitano l'erogazione
  • Autoclavabile/Trasparente/A tenuta†/Graduato
Comprende:
Tappi a vite in polipropilene a tenuta
Nota:
Prima del passaggio in autoclave, rimuovere il tappo o svitare completamente la copertura. L'autoclavaggio ripetuto abbrevia la durata del flacone.
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4 once, 126 ml
Capacità (sistema metrico) 126 ml
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia quadrata a imboccatura stretta
Diametro (sistema metrico) interno collo 28 mm
Include Chiusure a vite in polipropilene a prova di perdite
Materiale Policarbonato (PC)
N. per custodia 48
N. per confezione 6
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Naturale, traslucido
Graduazioni
Certificazione/Conformità USP Class VI; FDA - 21 CFR
Closure Included
Graduated Yes
Bocca Stretta
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 109 mm
Product Type Square Narrow Mouth Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 2.05 in.
Altezza (sistema imperiale) 4.29 in.
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 38-430 mm
Diametro (sistema metrico) 53 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile
Dichiarazione di limitazione d'uso alla ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm, dopo essere stati riempiti con acqua e, capovolti, aver resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta ermetica a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.