Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi Nalgene™ in HDPE quadrati a imboccatura larga con tappo
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10400011
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
175 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 48
pezzi 6
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura unitSize
10400011 500 ml 53 mm pezzi 12
10145660 60 ml 28 mm pezzi 12
10379630 175 ml 38 mm pezzi 12
10524051 250 ml 43 mm pezzi 12
15587995 500 ml 53 mm pezzi 48
10248280 1 l 63 mm pezzi 6
6 options
Codice prodotto. 10400011
Marca: Thermo Scientific™ 21140016
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Flaconi quadrati in HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ a imboccatura larga, facili da riempire. L'eccellente resistenza chimica rende questi flaconi adatti a un'ampia varietà di usi.
Flaconi quadrati in HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ a imboccatura larga, facili da riempire. L'HDPE presenta un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli, rendendo questi flaconi idonei per un'ampia varietà di impieghi. Ideale per lo stoccaggio in congelatore a -100 °C (-148 °F).
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these excellent containers to protect your valuable samples
  • Rectangular shape makes it easy to fit in freezer for storage up to -100°C (-148°F)
  • Linerless polypropylene screw closures provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks, or contaminate your reagents
  • Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw caps
Recycling Information: Nalgene reusable HDPE bottles are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually. Nalgene HDPE bottles and their packaging are readily recyclable. Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene bottles products are packaged. And at end of product life, please wash and recycle your Nalgene HDPE bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia quadrata a imboccatura larga
Diametro (sistema imperiale) 2.9 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.7 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 43 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 48
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Naturale, traslucido
Certificazione/Conformità USP Class VI; FDA - 21 CFR
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Pozzetti quadrati
ACT Label Yes
Altezza (sistema metrico) 146 mm
Product Type Square Wide Mouth Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Altezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 53 mm
Diametro (sistema metrico) 74 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.