Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square Wide-Mouth PPCO Bottles with Closure
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10054180
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
175 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 10054180
Marca: Thermo Scientific™ 21100016
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questi flaconi a imboccatura larga in PPCO consentono di ottimizzare lo spazio e di semplificare la pulizia, agevolando inoltre il riempimento e il recupero dei campioni. Trasparenti al contatto, autoclavabili e resistenti ad acidi, alcool e basi.
I flaconi in copolimero di polipropilene quadrati a imboccatura larga Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di risparmiare spazio prezioso nel laboratorio grazie al loro design. L'imboccatura larga facilita la pulizia, il riempimento e il recupero dei campioni.
Features:
  • Resistant to acids, alcohols and bases
  • Contact-clear bottle provides visible liquid level
  • Square design provides a large area for labeling
  • Linerless polypropylene closures provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
  • Autoclavable
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia quadrata a imboccatura larga
Diametro (sistema imperiale) 2.9 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.7 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 43 mm
Materiale Copolimero di polipropilene (PPCO)
N. per custodia 48
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Natural, translucent
Certificazione/Conformità USP Class VI; FDA - 21 CFR
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 146 mm
Product Type Square Wide Mouth Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 2.97 in.
Altezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 53 mm
Diametro (sistema metrico) 74 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Autoclavable
Visa mer Visa mindre
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. La dicitura a tenuta si applica ai prodotti Thermo Scientific Nalgene che soddisfino i seguenti criteri: a) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti inferiori a 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza fuoriuscite; b) sistemi di chiusura per flaconi/fiasche/imbuti maggiori di 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono per 15 minuti senza fuoriuscite. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.