Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square Wide-Mouth PPCO Bottles with Closure
Descrizione
I flaconi in copolimero di polipropilene quadrati a imboccatura larga Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di risparmiare spazio prezioso nel laboratorio grazie al loro design. L'imboccatura larga facilita la pulizia, il riempimento e il recupero dei campioni.
- Resistant to acids, alcohols and bases
- Contact-clear bottle provides visible liquid level
- Square design provides a large area for labeling
- Linerless polypropylene closures provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
- Autoclavable
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
Specifica
Specifica
| Capacità | 6 once, 175 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 175 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 6 oz. |
| Colore | Naturale, traslucido |
| Descrizione | Bottiglia quadrata a imboccatura larga |
| Diametro (sistema imperiale) | 2 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 1.1 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 28 mm |
| Materiale | Copolimero di polipropilene (PPCO) |
| N. per custodia | 72 |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. La dicitura a tenuta si applica ai prodotti Thermo Scientific Nalgene che soddisfino i seguenti criteri: a) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti inferiori a 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza fuoriuscite; b) sistemi di chiusura per flaconi/fiasche/imbuti maggiori di 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono per 15 minuti senza fuoriuscite. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.