Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Straight-Sided Wide-Mouth Polycarbonate Jars with Closure
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4521772
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 10710982
Marca: Thermo Scientific™ 21160015
Edge
Contenitore in PC trasparente a imboccatura larga e pareti dritte per la raccolta e la conservazione di paste, solidi, campioni e materiali da laboratorio: Elevata resistenza agli urti e straordinaria versatilità.
Vasetti trasparenti a imboccatura larga e pareti dritte Nalgene™ Thermo Scientific™ per la raccolta e la conservazione di paste, solidi, campioni e materiali da laboratorio. L'ampia gamma di temperature (da -135°C a +135°C) rende questi vasetti una scelta eccellente per l'uso nella camera refrigerata e negli ambienti refrigerati e anche per l'autoclave. Questi vasetti con elevata resistenza agli urti sono estremamente versatili. Non a tenuta ermetica.
  • Excellent for cold room and refrigerated use — easy to see contents
  • Wide-mouth and straight sides provide full-access and complete sample retrieval ease
  • 15, 30 and 60mL jars have natural polypropylene closures
  • 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking
  • 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads; recommended for use with Fluid Transfer Closure DS2153-0700
  • Not liquid leakproof; not recommended for liquid transport
  • Autoclavable/Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.5 once, 15 ml
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Capacità (sistema imperiale) 0.5 oz.
Colore Trasparente
Diametro (sistema imperiale) 1.2 inch
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.1 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 29 mm
Da utilizzare con (applicazione) Storage
Include Cover
Materiale Policarbonato
N. per custodia 48
N. per confezione 4
Peso (sistema metrico) 14 g
Chiarezza Clear
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 46 mm
Product Type Straight-sided Jar
Altezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 38 mm
Diametro (sistema metrico) 31 mm
Tipo di chiusura A vite
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.