Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Suspended Magnetic Stir Bars
Descrizione
Le ancorette di agitazione magnetiche sospese Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono un'agitazione costante per applicazioni con colture di tessuti a basse velocità.
- comprimibile per adattarsi ad aperture da 1.5 in. (38 mm)
- Ancoretta di agitazione leggermente sollevata dalla superficie inferiore del vaso per ridurre al minimo l'effetto di macinazione sulle cellule
- Azione costante anche alle basse velocità
- Eccellente resistenza a sostanze chimiche e temperature fino a 150 °C
- Magnete in Alnico V incapsulato in PTFE con staffa in ETFE
Nota:
smontabile per facilità di pulizia.
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com
Specifica
Specifica
| Descrizione | Ancoretta di agitazione magnetica sospesa |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.125 in. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Becher da 250 ml |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.125 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 28 mm |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 54 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Stir Bar |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.