Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Test Tube Slant Racks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10044850
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
15-16mm Tubes
20mm Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 10044850
Marca: Thermo Scientific™ 59350020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Incubate liquid cultures on a slant using these test tube slant racks, which allow 5- or 20-degree tilt for media to harden at an angle.
Hold tubes on a consistent slant using Thermo Scientific™ Nalgene™ Test Tube Slant Racks. Useful for hardening media or incubating liquid cultures at a consistent 5° or 20° slant. These racks are keyed with numbers and letters for easy identification and are stackable when empty.
  • After microwaving, set tubes filled with media at either 5° or 20° slant
  • Media will harden with a consistent slant
  • Higher specific gravity than water so stays submerged in a water bath; won't float
  • Autoclavable; Note: Autoclaving will reduce strength over time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Test Tube Slant Rack
Descrizione Test Tube Rack Slant Wht PC 20mm
Matrice 4 x 10
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Capacità Tubes (20 mm)
Materiale Polycarbonate
Posizioni 40
Forma Rettangolare
Ripiani 2 Tiers
Da utilizzare con (apparecchiatura) 20mm Tubes
N. per custodia 4
N. per confezione 1
Dimensioni (L x P x A) 11 x 6.1 x 4.5 in. (28.5 x 15.5 x 11.5 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 28.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Larghezza (sistema metrico) 15.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6.1 in.
Altezza (sistema metrico) 11.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 20 mm
Diametro (sistema metrico) interno 20 mm