Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Three-way Stopcock
Codice prodotto. 11399554
Click to view available options
Foro spina:
2 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 11399554
Marca: Thermo Scientific™ 64700004
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
La flessibilità del sistema di trasferimento interno dei fluidi viene ottimizzata con questo rubinetto di arresto a tre vie con forma a T che consente di utilizzare con facilità due o tutti e tre i bracci del rubinetto.
Sperimenta la flessibilità del sistema di trasferimento interno dei fluidi con questo rubinetto di arresto a tre vie con forma a T Thermo Scientific™ Nalgene™ che consente di utilizzare con facilità due o tutti e tre i bracci del rubinetto.
  • Le prese con tubi sono disposte a T e accettano tubi da 1/4″ a 7/16″
  • In polipropilene, con tappo TFE antigrippaggio a tenuta ermetica† in Teflon™
  • Sterilizzabile in autoclave
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rubinetto d’arresto
Foro spina 4 mm
Materiale Polipropilene
N. per confezione 1 each
Plug Material Polypropylene
Outlet Port Tubulated
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.