Learn More
Thermo Scientific™ Essiccatore in policarbonato trasparente Nalgene™ design classico
Codice prodotto. 10528861
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
33 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10528861 33 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Non autoclavabile, evitare l'esposizione del policarbonato a solventi organici o relativi vapori. Infrangibile, non implode a vuoto completo quando usato in conformità alle istruzioni in dotazione con il prodotto.
Codice prodotto. 10528861 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 53110250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00€
    161.00€ / pezzi 1
    Risparmia 38.00€
    19% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Non autoclavabile, evitare l'esposizione del policarbonato a solventi organici o relativi vapori. Infrangibile, non implode a vuoto completo quando usato in conformità alle istruzioni in dotazione con il prodotto.
Mantiene una tenuta ermetica sull'essiccatore classico in policarbonato trasparente Thermo Scientific™ Nalgene™ senza bisogno di grasso per il vuoto.
Mantiene una tenuta ermetica sull'essiccatore classico in policarbonato trasparente Thermo Scientific™ Nalgene™ senza bisogno di grasso per il vuoto che può agire da contaminante in laboratorio. Leggero e quasi indistruttibile, l'essiccatore può essere utilizzato in condizioni di vuoto pieno e di non vuoto, ed è un'ottima alternativa al vetro.
  • Wide base provides superior stability
  • Similar in dimensions to glass desiccators but more cost-effective
  • Includes ports on both cover and base for maximum convenience
  • Silicone O-ring ensures an airtight seal
  • Removable stopcock can be replaced if needed or removed and the port capped (cap included) if not used
  • Do not autoclave or expose to organic solvents or their vapors
  • Trasparente
**Base Plate is sold separately**
Informazioni per l'ordine:
  • Takes standard 230mm desiccator plate such as Nalgene 5312-0230 (NOT SUPPLIED)
  • (0.6 to 1cm) vacuum tubing
  • Replacement parts available: Rubinetto d'arresto (n. No. 715311-0010) and desiccator cover (Cat. No. 715311-0250)
Non autoclavabile, evitare l'esposizione del policarbonato a solventi organici o relativi vapori. Infrangibile, non implode a vuoto completo quando usato in conformità alle istruzioni in dotazione con il prodotto.
Periodo di garanzia limitato:
Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna:
eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Desiccator PC 250mm (without base plate)
Product Type Top Loading Vacuum Desiccator
Tolleranza max sulla piastra 7.7 pollici
Altezza (sistema metrico) 33 cm
Altezza (sistema imperiale) 13 in.
Diametro (sistema imperiale) interno 10 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 11 in.
Diametro (sistema metrico) interno 25 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 28 cm
Peso (sistema imperiale) 2 lb.
Peso (sistema metrico) 907 g
Show More Show Less
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.