Learn More
Thermo Scientific™ Semi-rack Nalgene™ Unwire™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-2377334
Click to view available options
Colore:
Blu
Blue
White
Capacità:
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10170591
Marca: Thermo Scientific™ 59720013
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I semi-rack salvaspazio sono ideali per incubatori, refrigeratori, congelatori e nelle cappe di aspirazione.
Si inserisce facilmente in bagni di acqua o ghiaccio senza galleggiare.
  • In resistente plastica ResMere™ dalle elevate prestazioni
  • Resiste alla maggior parte delle sostanze chimiche e delle temperature di laboratorio fino a 121°C (249.8°F)
  • Autoclavabile ripetutamente
  • Ciascun rack può contenere 36 provette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Rack a formato ridotto
Autoclavabile
Colore White
Capacità Tubes (13 mm)
Materiale Plastica
Posizioni 36
Dimensioni (L x P x A) 4 x 4 x 2.2 pollici (10.2 x 10.2 x 5.6 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 4 pollici
Larghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 pollici
Altezza (sistema metrico) 5.6 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.2 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm