Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Racks: Resmer™ Manufacturing Technology
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10018100
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Green
Red
Rosso
Verde
White
Matrice:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
6 x 6
Da utilizzare con (apparecchiatura):
16mm Tubes
Provette da 13 mm
Provette da 16 mm
Provette da 20 mm
Provette da 25 mm
Provette da 30 mm
Conditionnement:
Pezzo
Code produit. 10018100
Marque: Thermo Scientific™ 59720416
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Rack a formato ridotto e ingombro contenuto per organizzare e conservare i campioni; ideali per l'uso in incubatori, frigoriferi, congelatori, sotto le cappe da laboratorio e sui banchi di lavoro.
Organizza e conserva i campioni con i semi-rack Nalgene™ Unwire™ Thermo Scientific™, che hanno tutte le caratteristiche dei rack Unwire di dimensioni normali ma occupano metà dello spazio. Ideali per l'uso in incubatori, frigoriferi, congelatori, sotto le cappe da laboratorio e sui banchi da lavoro, questi rack si adattano comodamente ai bagni termostatici e non galleggiano. Questi sono stampati in quattro colori luminosi per contribuire a mantenere i campioni organizzati.
  • Costruita con la tecnologia Thermo Scientific™ Resmer™.
  • I rack possono essere sterilizzati in autoclave più volte.
  • Grazie alla finitura liscia, la possibilità di contaminazione è inferiore. Inoltre, non sono presenti saldature e bordi taglienti.
  • Le piastre di copertura accettano etichette di grandi dimensioni.
  • Il rack resiste alla maggior parte delle sostanze chimiche di laboratorio e temperature fino a 121°C per una vasta gamma di procedure di laboratorio.
  • Le provette coniche da 15 ml sono indicate per rack da 20 mm; quelle coniche da 50 ml per i rack da 30 mm.
  • Non richiede assemblaggio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Product Type Test Tube Half Rack
Descrizione Test Tube Half-Rack Unwire™ Green 16mm
Matrice 6 x 6
Autoclavabile Autoclavable
Colore Green
Capacità Tubes (16 mm)
Materiale RESMER
Posizioni 36
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Da utilizzare con (apparecchiatura) 16mm Tubes
Dimensioni (L x P x A) 5 x 5 x 2.7 in. (12.7 x 12.7 x 6.8 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 6.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.7 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 16 mm
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Afficher plus Afficher moins
Periodo di garanzia limitato:
Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni.
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis