Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Racks: Resmer™ Manufacturing Technology
GREENER_CHOICE
Product Code. 10383651
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Green
Red
Rosso
Verde
White
Matrice:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
6 x 6
Da utilizzare con (apparecchiatura):
16mm Tubes
Provette da 13 mm
Provette da 16 mm
Provette da 20 mm
Provette da 25 mm
Provette da 30 mm
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 10383651
Brand: Thermo Scientific™ 59720520
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Rack a formato ridotto e ingombro contenuto per organizzare e conservare i campioni; ideali per l'uso in incubatori, frigoriferi, congelatori, sotto le cappe da laboratorio e sui banchi di lavoro.
Organizza e conserva i campioni con i semi-rack Nalgene™ Unwire™ Thermo Scientific™, che hanno tutte le caratteristiche dei rack Unwire di dimensioni normali ma occupano metà dello spazio. Ideali per l'uso in incubatori, frigoriferi, congelatori, sotto le cappe da laboratorio e sui banchi da lavoro, questi rack si adattano comodamente ai bagni termostatici e non galleggiano. Questi sono stampati in quattro colori luminosi per contribuire a mantenere i campioni organizzati.
  • Constructed with Thermo Scientific™ Resmer™ Manufacturing Technology.
  • Racks are repeatedly autoclavable.
  • Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
  • Endplates accept large labels.
  • Rack withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
  • 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
  • No assembly is required.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Semi-rack per provette per analisi Unwire
Descrizione Provetta per analisi Unwire metà rack, per provette di 20 mm; ne contiene 20; rosso
Matrice 4 x 5
Autoclavabile Autoclavable
Colore Rosso
Capacità Tubes (20 mm)
Materiale Plastica acetalica
Posizioni 20
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 20 mm
Dimensioni (L x P x A) 5 x 4.1 x 3.3 pollici (12.7 x 10.5 x 8.4 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Altezza (sistema metrico) 8.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.3 pollici
Diametro (sistema metrico) apertura 20 mm
Diametro (sistema metrico) interno 20 mm
Show More Show Less
Periodo di garanzia limitato:
Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni.
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.