Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Racks: Resmer™ Manufacturing Technology
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4520873
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Green
Red
Rosso
Verde
White
Matrice:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
6 x 6
Da utilizzare con (apparecchiatura):
16mm Tubes
Provette da 13 mm
Provette da 16 mm
Provette da 20 mm
Provette da 25 mm
Provette da 30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10028160
Marca: Thermo Scientific™ 59720020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Rack a formato ridotto e ingombro contenuto per organizzare e conservare i campioni; ideali per l'uso in incubatori, frigoriferi, congelatori, sotto le cappe da laboratorio e sui banchi di lavoro.
Organizza e conserva i campioni con i semi-rack Nalgene™ Unwire™ Thermo Scientific™, che hanno tutte le caratteristiche dei rack Unwire di dimensioni normali ma occupano metà dello spazio. Ideali per l'uso in incubatori, frigoriferi, congelatori, sotto le cappe da laboratorio e sui banchi da lavoro, questi rack si adattano comodamente ai bagni termostatici e non galleggiano. Questi sono stampati in quattro colori luminosi per contribuire a mantenere i campioni organizzati.
  • Constructed with Thermo Scientific™ Resmer™ Manufacturing Technology.
  • Racks are repeatedly autoclavable.
  • Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
  • Endplates accept large labels.
  • Rack withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
  • 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
  • No assembly is required.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Test Tube Half Rack
Descrizione Cestello a formato ridotto per provette Unwire
Matrice 4 x 5
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Capacità Tubes (20 mm)
Materiale Plastica acetalica
Posizioni 20
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 20 mm
Dimensioni (L x P x A) 5 x 4.1 x 3.3 pollici (12.7 x 10.5 x 8.4 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Altezza (sistema metrico) 8.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.3 pollici
Periodo di garanzia limitato:
Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni.
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.