Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Polypropylene Test Tube Racks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10136690
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
Verde
White
Da utilizzare con (apparecchiatura):
16mm Tubes
Provette da 13 mm
Provette da 16 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10136690
Marca: Thermo Scientific™ 59760313
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hold a full load of test tubes or centrifuge tubes with these polypropylene test tube racks, molded in one piece.
Hold a full load of test tubes or centrifuge tubes with Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Polypropylene Test Tube Racks. Racks are molded in one piece to provide extra strength and durability for room temperature applications.
Features:
  • Higher specific gravity than water so rack stays submerged in a water bath
  • Holds a full load of test tubes or centrifuge tubes for 13, 16, 20, 25 and 30mm sizes or up to 72 smaller diameter tubes
  • Available in four bright colors to help keep samples organized
  • Accepts large labels for easy sample identification
Note:
These racks are not autoclavable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Test Tube Rack
Descrizione Rack per provette Unwire
Matrice 6 x 12
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blue
Capacità Tubes (13 mm)
Materiale Polipropilene
Posizioni 72
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 13 mm
Dimensioni (L x P x A) 7.75 x 4 x 2.25 pollici (20 x 10.2 x 5.7 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema metrico) 5.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.25 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm