Learn More
Thermo Scientific™ Rack per provette Nalgene™ Unwire™: Tecnologia di fabbricazione Resmer™
I rack Scientific™ Nalgene™ Unwire™ possono sostenere un carico completo di provette da test o provette da centrifuga da 13, 16, 20, 25 e 30 mm di diametro.
Marca: Thermo Scientific™ 5970-0220
16.88 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21699" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15120kg
Descrizione
I rack Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ possono sostenere un carico completo di provette da test o provette da centrifuga da 13, 16, 20, 25 e 30 mm di diametro. Stampati in un unico pezzo per garantire un'eccezionale resistenza e una lunga durata, i rack non hanno alcun rivestimento che possa scheggiarsi, scollarsi o arrugginire.
- Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
- Endplates accept large labels for easy identification of samples.
- Higher specific gravity than water so it stays submerged in a water bath and won't float.
- Withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
- Available in six bright colors to help keep samples organized.
- 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
- No assembly is required; rack is ready to use.
Specifica
Rack, provette per test Unwire | |
4 x 10 | |
Giallo | |
Plastica acetalica | |
Rectangle | |
Provette da 20 mm | |
25 cm | |
10.2 cm | |
8.3 cm | |
20 mm |
Rack per provette Unwire | |
Autoclavable | |
Tubes (20 mm) | |
40 | |
3 | |
9.75 x 4 x 3.25 pollici (25 x 10.2 x 8.3 cm) | |
9,75 in. | |
4 in. | |
3,25 in. | |
20 mm |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.