Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Boxes
Codice prodotto. p-4522018
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10792191
Marca: Thermo Scientific™ 57002000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these attractive, easy-to-clean boxes, available in four different sizes and shapes, for general-purpose laboratory storage.
Use these attractive, easy-to-clean Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Boxes for general-purpose laboratory storage. Ideal for multi-purpose lab storage, boxes are available in four different sizes and shapes. Lids snap securely in place, clear walls offer easy view of contents and rounded corners allow for easy cleaning.
  • Manufactured from clear styrene-acrylonitrile with tight-fitting, molded, white, LDPE lids that include inserts to store and keep items dry and secure
  • Attractive and easy to clean
  • Stackable for high-density storage
  • Cat. No. 5700-0500 is ideal for electrophoresis gels
  • Not leakproof
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 64 oz.
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Colore chiusura White
Materiale chiusura LDPE
Descrizione Sample Box SAN 2000mL
Tipo di chiusura Lid
Colore Clear
Materiale SAN
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Storage
Include Insert
Tipo di montaggio Stackable
Product Type Storage Box
Quantità 1/Pk.; 8/Cs.
Dimensioni (L x P x A) 7.5 x 6 x 4 pollici (19 x 16 x 10 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 19 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 16 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Altezza (sistema metrico) 10 cm
Altezza (sistema imperiale) 4 in.