Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vacuum Chamber
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4.7 l
8.3 l
18.9 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Eliminate the risk of implosion or shattering at full vacuum with Thermo Scientific™ Nalgene™ Vacuum Chambers. Useful as a controlled environment for degassing operations and freeze drying, vacuum chambers are available with transparent PC or amber PEI bell jar.
Features:
- Useful as a controlled environment chamber for degassing operations and freeze drying
- Available as polycarbonate or polyetherimide with white polypropylene or polycarbonate plate
- Transparent
Includes:
- Transparent PC or Amber PEI bell jar
- Gasketed white polycarbonate vacuum plate
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Camera a depressione Nalgene™ |
| Include | Campana in PEI color ambra; piastra per vuoto in policarbonato bianco con guarnizione |
| Materiale (piastra) | Policarbonato |
| N. per custodia | 1 |
| N. per confezione | 1 |
| Diametro esterno (sistema metrico) guarnizione | 321 mm |
| Diametro esterno (sistema metrico) piastra | 330 mm |
| Capacità (sistema imperiale) | 5 galloni |
| Capacità (sistema metrico) | 18.9 l |
| Colore | Color ambra trasparente |
| Vedi altri risultati |