Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vented Unitary Right-to-Know LDPE Wash Bottles
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10014350
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 mL
Chemical Label:
Acetone
Acqua distillata
Distilled Water
Isopropanolo
Sodium Hypochlorite
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Codice prodotto. 10014350
Marca: Thermo Scientific™ 24360505
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Keep hazardous volatile liquids off the lab bench. Unitary wash bottles feature a unique vent system, and eliminate draw tube assembly and associated risk of contamination.
Keep hazardous volatile liquids off the lab bench with Thermo Scientific™ Nalgene™ Vented Unitary Right-To-Know LDPE Wash Bottles, featuring a unique vent system. Unitary bottle prevents contamination when filling the bottle; no draw tube assembly to pick up contamination off the lab bench. A strong, steady, no sputter stream of liquid is dispensed when the wash bottle is squeezed. Marked with four color, NFPA diamonds, GHS compliant hazard symbols, and right-to-know chemical information. Choose from seven chemical markings.
  • Bottle and tubulation molded in one piece to prevent chemical splash when removing closure and contamination when filling
  • Unique 38mm colored vented closure designed to prevent dripping
  • Sturdy polypropylene closures (HDPE on Sodium Hypochloride bottles)
  • Color-coded bar corresponds to closure, preventing cross-contamination
  • Prelabeled with ICS name and formula, as well as NFPA symbols for chemical handling, hazard, care and storage of six commonly-used chemicals
  • Leakproof†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Translucent
Descrizione Spruzzetta RTK
Materiale LDPE
N. per custodia 24
N. per confezione 4
Colore chiusura naturale
Unitario Sì
Certificazione/Conformità Soddisfano i requisiti OSHA in materia di etichettatura dei contenitori per sostanze chimiche sul luogo di lavoro.
Closure Included
Graduated No
Bocca Stretta
Forma Cilindrico
Product Type Wash Bottle
Chemical Label Acqua distillata
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Non autoclavabile
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado