Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wash Bottles made with Teflon™ fluoropolymer
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10508131
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Dimensione chiusura:
24 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10508131
Marca: Thermo Scientific™ 24030125
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Erogazione priva di contaminazioni grazie ai flaconi per liquido di lavaggio resistenti alle sostanze chimiche Thermo Scientific™ Nalgene™ realizzati in Teflon™ FEP, stampati interamente da fluoropolimeri.
Erogazione senza contaminazioni grazie ai flaconi per liquido di lavaggio Thermo Scientific™ Nalgene™ in Teflon™ FEP, utili per operazioni con elementi in traccia. Questi flaconi privi di ftalati e stampati interamente in fluoropolimeri offrono un'eccellente resistenza chimica. Progettati per fornire l’erogazione dalla parte superiore con il dispositivo di chiusura e il gambo stampati in un pezzo unico a tenuta†. Il puntale modellato con precisione offre un controllo diretto e completo, con flusso costante senza spruzzi.
  • With Tefzel™ ETFE screw closure/stem and draw tube
  • Demonstrates excellent chemical resistance to nearly any chemical in your lab including solvents—won't become brittle or crack
  • Inert fluoropolymer construction is low in extractables and low binding—useful for trace element work
  • Tip can be cut back to provide increased flow
  • Tight fit of draw tube and closure prevents separation when squeezing bottle
  • Autoclavable/Leakproof†/Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Colore Translucent
Materiale FEP
Closure Included
Graduated No
Bocca Stretta
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 158 mm
Product Type Wash Bottle
Altezza (sistema imperiale) 6.2 in.
Materiale chiusura ETFE
Dimensione chiusura 24 mm
Diametro (sistema metrico) 45.7 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Autoclavabile Autoclavable
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.