Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wash Bottles made with Teflon™ fluoropolymer
Descrizione
Erogazione senza contaminazioni grazie ai flaconi per liquido di lavaggio Thermo Scientific™ Nalgene™ in Teflon™ FEP, utili per operazioni con elementi in traccia. Questi flaconi privi di ftalati e stampati interamente in fluoropolimeri offrono un'eccellente resistenza chimica. Progettati per fornire l’erogazione dalla parte superiore con il dispositivo di chiusura e il gambo stampati in un pezzo unico a tenuta†. Il puntale modellato con precisione offre un controllo diretto e completo, con flusso costante senza spruzzi.
- Con chiusura a vite/stelo e tubo di scarico in ETFE
- Il prodotto denota un'eccellente resistenza chimica con quasi tutte le sostanze chimiche presenti in laboratorio inclusi i solventi — non diventa friabile e non si screpola
- Il fluoropolimero inerte con cui è realizzato il prodotto ha un basso contenuto di estraibili ed è a basso assorbimento — utile per operazioni con elementi in traccia
- I puntali si possono tagliare per ottenere una portata maggiore
- La perfetta aderenza tra tubo di prelievo e chiusura del flacone evita separazioni durante lo schiacciamento
- Autoclavabile/a tenuta†/trasparente
Specifica
Specifica
| Capacità | 8 once, 250 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 8 once |
| Colore | Translucent |
| Materiale | FEP |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Bocca | Stretta |
| Forma | Cilindrico |
| Altezza (sistema metrico) | 178 mm |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.