Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wash Bottles made with Teflon™ fluoropolymer
Descrizione
Erogazione senza contaminazioni grazie ai flaconi per liquido di lavaggio Thermo Scientific™ Nalgene™ in Teflon™ FEP, utili per operazioni con elementi in traccia. Questi flaconi privi di ftalati e stampati interamente in fluoropolimeri offrono un'eccellente resistenza chimica. Progettati per fornire l’erogazione dalla parte superiore con il dispositivo di chiusura e il gambo stampati in un pezzo unico a tenuta†. Il puntale modellato con precisione offre un controllo diretto e completo, con flusso costante senza spruzzi.
- With Tefzel™ ETFE screw closure/stem and draw tube
- Demonstrates excellent chemical resistance to nearly any chemical in your lab including solvents—won't become brittle or crack
- Inert fluoropolymer construction is low in extractables and low binding—useful for trace element work
- Tip can be cut back to provide increased flow
- Tight fit of draw tube and closure prevents separation when squeezing bottle
- Autoclavable/Leakproof†/Transparent
Specifica
Specifica
| Capacità | 4 oz., 125 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 4 oz. |
| Colore | Translucent |
| Materiale | FEP |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Bocca | Stretta |
| Forma | Cilindrico |
| Altezza (sistema metrico) | 158 mm |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.