Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Amber HDPE Economy Bottles with Closure
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10469952
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 72
Codice prodotto. 10469952
Marca: Thermo Scientific™ DS21850032
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I flaconi ambrati in HDPE a imboccatura larga Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy si possono utilizzare per impieghi leggeri, per applicazioni generiche in cui non è necessario un flacone più pesante.
I flaconi in HDPE ambra Thermo Scientific™ Nalgene™ a imboccatura larga con tappo sono indicati per applicazioni non intensive di tipo generico, per le quali non occorrano flaconi più pesanti. Questi contenitori in polietilene ad alta densità sono le versioni leggere dei flaconi ambrati di qualità professionale Nalgene. Il colore ambrato opaco riduce le trasmissioni di luce UV e protegge i liquidi fotosensibili. Utili per la conservazione, il trasporto e l'imballaggio, offrono un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli.
Features:
  • Economical and recyclable; designed for single use
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Linerless caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions
  • Meets U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for maximum light transmission
  • Leakproof†
Includes:
Amber polypropylene screw closures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 32 once, 1000 ml
Capacità (sistema metrico) 1 l
Capacità (sistema imperiale) 32 once
Colore Ambra
Descrizione Bottiglia Economy color ambra a imboccatura larga
Diametro (sistema metrico) interno collo 53 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 24
N. per confezione 24
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Ambra
Finitura collo 63 mm
Certificazione/Conformità Conforme ai requisiti U.S. Pharmacopoeia 23 relativi alla trasmissione luminosa massima
Closure Included
Monouso Single-use
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 199 mm
Product Type Wide Mouth Economy Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 3.6 in.
Altezza (sistema imperiale) 7.83 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 63 mm
Diametro (sistema metrico) 91 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Non autoclavabile
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.