Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi da laboratorio Nalgene™ in HDPE ambra a imboccatura larga
Descrizione
I flaconi da laboratorio in HDPE ambrati Thermo Scientific™ Nalgene™ con imboccatura larga riducono la trasmissione di luce UV per proteggere i contenuti fotosensibili. Utili per la conservazione, il trasporto e l'imballaggio, offrono un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool. Questi flaconi in polietilene ad alta densità sono dotati di imboccatura larga per facilitare il riempimento. Tenuta ermetica† garantita.
- Il colore ambrato opaco riduce la trasmissione di luce UV per la protezione di contenuti fotosensibili
- L'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool rende questi flaconi versatili nei casi in cui sia necessario ridurre l'esposizione alla luce
- °°
- I tappi non rivestiti internamente garantiscono prestazioni a tenuta ermetica senza un rivestimento che potrebbe piegarsi, causare perdite e contaminare le soluzioni
- Meets U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for maximum light transmission
- Prodotto conforme ai requisiti USP XXIII relativi alla trasmissione luminosa massima
- A tenuta ermetica†
Include:
Amber polypropylene screw caps
Specifica
Specifica
| Capacità | 32 ml, 1000 once |
| Capacità (sistema metrico) | 1 l |
| Capacità (sistema imperiale) | 32 once |
| Colore | Ambra |
| Descrizione | Bottiglia a imboccatura larga color ambra da laboratorio |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 53 mm |
| Materiale | HDPE |
| N. per custodia | 24 |
| N. per confezione | 6 |
| Sterilità | Non sterile |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.