Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi da laboratorio Nalgene™ in HDPE ambra a imboccatura larga
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10665601
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 10665601
Marca: Thermo Scientific™ 21060016
Solo null disponibili
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Questi flaconi ambrati con imboccatura larga consentono di conservare, spedire e confezionare liquidi fotosensibili e offrono un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool.
I flaconi da laboratorio in HDPE ambrati Thermo Scientific™ Nalgene™ con imboccatura larga riducono la trasmissione di luce UV per proteggere i contenuti fotosensibili. Utili per la conservazione, il trasporto e l'imballaggio, offrono un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool. Questi flaconi in polietilene ad alta densità sono dotati di imboccatura larga per facilitare il riempimento. Tenuta ermetica† garantita.
  • Opaque amber reduces UV light transmissions to protect light-sensitive contents
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle where exposure to light needs to be restricted
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Linerless caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate solutions
  • Meets U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for maximum light transmission
  • Comply with USP XXIII requiremnts for maximum light transmission
  • Leakproof†
Includes:
Amber polypropylene screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Ambra
Descrizione Bottiglia a imboccatura larga color ambra da laboratorio
Diametro (sistema metrico) interno collo 44 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 48
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Ambra
Finitura collo 53 mm
Certificazione/Conformità Soddisfa i requisiti U.S. Pharmacopoeia 23 relativi alla trasmissione luminosa massima; conformità ai requisiti USP XXIII relativi alla trasmissione luminosa massima
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 168 mm
Product Type Wide Mouth Lab Quality Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 2.86 in.
Altezza (sistema imperiale) 6.62 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 53 mm
Diametro (sistema metrico) 73 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt