Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi da laboratorio Nalgene™ in HDPE ambra a imboccatura larga
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4521938
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 10299060
Marca: Thermo Scientific™ 21060001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Questi flaconi ambrati con imboccatura larga consentono di conservare, spedire e confezionare liquidi fotosensibili e offrono un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool.
I flaconi da laboratorio in HDPE ambrati Thermo Scientific™ Nalgene™ con imboccatura larga riducono la trasmissione di luce UV per proteggere i contenuti fotosensibili. Utili per la conservazione, il trasporto e l'imballaggio, offrono un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool. Questi flaconi in polietilene ad alta densità sono dotati di imboccatura larga per facilitare il riempimento. Tenuta ermetica† garantita.
  • Il colore ambrato opaco riduce la trasmissione di luce UV per la protezione di contenuti fotosensibili
  • L'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool rende questi flaconi versatili nei casi in cui sia necessario ridurre l'esposizione alla luce
  • Possono essere utilizzati in congelatore fino a -100 °C (-148 °F) per la conservazione a lungo termine
  • I tappi non rivestiti internamente garantiscono prestazioni a tenuta ermetica senza un rivestimento che potrebbe piegarsi, causare perdite e contaminare le soluzioni
  • Conforme ai requisiti U.S. Pharmacopoeia 23 relativi alla trasmissione luminosa massima
  • Prodotto conforme ai requisiti USP XXIII relativi alla trasmissione luminosa massima
  • A tenuta ermetica†
Comprende:
Tappi a vite in polipropilene ambrato
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1 once, 30 ml
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Ambra
Descrizione Bottiglia a imboccatura larga color ambra da laboratorio
Diametro (sistema metrico) interno collo 21 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 72
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Amber
Finitura collo 28 mm
Certificazione/Conformità Soddisfa i requisiti U.S. Pharmacopoeia 23 relativi alla trasmissione luminosa massima; conformità ai requisiti USP XXIII relativi alla trasmissione luminosa massima
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 63 mm
Product Type Wide Mouth Lab Quality Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 1.35 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.49 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 28 mm
Diametro (sistema metrico) 34 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.