Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi da laboratorio in HDPE a imboccatura larga Nalgene™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10652123
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
1500 mL
Quantità:
12/Pk.
12/Pk., 48/Cs.
12/Pk., 72/Cs.
6/Pk., 24/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 6
pezzi 72
Codice prodotto. 10652123
Marca: Thermo Scientific™ 21040048
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possibile eseguire innumerevoli applicazioni sul campo utilizzando i flaconi in HDPE a imboccatura larga da laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™.
È possibile eseguire innumerevoli applicazioni sul campo utilizzando i flaconi in HDPE a imboccatura larga da laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™. Offrono un'ottima resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli e sono adatti agli utilizzi in congelatore a -100 °C; tenuta ermetica† garantita.
Features:
  • Excellent chemical resistance to most corrosives make these bottles versatile and indispensable in your lab
  • Ideal for storing, shipping, and packaging liquids — uniform walls provide durability and resistance to splitting or punctures
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks, or contaminate your reagents
  • Participates in My Green Lab's ACT Label program for Accountability, Consistency and Transparency (ACT) around evaluating product sustainability
  • Leakproof† when used with Nalgene closures
  • Bottle and Carton are readily recyclable in most communities
  • Manufactured from non-toxic materials
Includes:
Polypropylene screw closure
Recycling Information:
Nalgene reusable HDPE bottles are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually. Nalgene HDPE bottles and their packaging are readily recyclable. Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene bottles products are packaged. And at end of product life, please wash and recycle your Nalgene HDPE bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 48 oz., 1500 mL
Capacità (sistema metrico) 1500 mL
Capacità (sistema imperiale) 48 oz.
Colore Translucent
Descrizione Lab Quality Wide-Mouth Bottle
Diametro (sistema metrico) interno collo 52 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 24/Cs.
N. per confezione 6/Pk.
Quantità 6/Pk., 24/Cs.
Sterilità Non sterile
Colore chiusura naturale
Finitura collo 63 mm
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Included
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Larga
Forma Rotondo
ACT Label Yes
Altezza (sistema metrico) 284 mm
Product Type Wide Mouth Lab Quality Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 3.6 in.
Altezza (sistema imperiale) 11.16 in.
Rivestimento interno chiusura Unlined
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 63 mm
Diametro (sistema metrico) 91 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.