Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi da laboratorio in HDPE a imboccatura larga Nalgene™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12891294
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
1500 mL
Quantità:
12/Pk.
12/Pk., 48/Cs.
12/Pk., 72/Cs.
6/Pk., 24/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 6
pezzi 72
Codice prodotto. 12891294
Marca: Thermo Scientific™ 21040002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possibile eseguire innumerevoli applicazioni sul campo utilizzando i flaconi in HDPE a imboccatura larga da laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™.
È possibile eseguire innumerevoli applicazioni sul campo utilizzando i flaconi in HDPE a imboccatura larga da laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™. Offrono un'ottima resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli e sono adatti agli utilizzi in congelatore a -100 °C; tenuta ermetica† garantita.
Caratteristiche
  • L'eccellente resistenza chimica alla maggior parte delle sostanze corrosive rendono questi flaconi versatili e indispensabili per i laboratori
  • Ideali per la conservazione, il trasporto e il confezionamento di liquidi—le pareti uniformi garantiscono una lunga durata e resistenza alle rotture o alle perforazioni
  • I tappi senza rivestimento interno garantiscono la massima protezione a tenuta ermetica senza l'uso di rivestimenti che potrebbero piegarsi, causare perdite o contaminare i reagenti
Comprende:
Tappo a vite in polipropilene
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2 oz., 60 mL
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia a imboccatura larga da laboratorio
Diametro (sistema metrico) interno collo 21 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 72/Cs.
N. per confezione 12/Pk.
Quantità 12/Pk., 72/Cs.
Sterilità Non sterile
Colore chiusura naturale
Finitura collo 28 mm
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Included
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Larga
Forma Rotondo
ACT Label Yes
Altezza (sistema metrico) 86 mm
Product Type Wide Mouth Lab Quality Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 1.53 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.39 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 28 mm
Diametro (sistema metrico) 39 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.