Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi per liquido di lavaggio in LDPE a imboccatura larga Nalgene™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4522014
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Codice prodotto. 10152591
Marca: Thermo Scientific™ 24070500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I flaconi per liquido di lavaggio in LDPE a imboccatura larga Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di versare il contenuto senza sversamenti grazie all'imboccatura larga e alla chiusura passante con stelo stampati in un unico pezzo.
I flaconi per liquido di lavaggio Thermo Scientific™ Nalgene™ in LDPE a imboccatura larga sono dotati di puntale modellato con precisione per versare il contenuto senza sversamenti, di imboccatura larga per facilità di riempimento e di chiusura passante con stelo stampati in un unico pezzo.
  • I flaconi a tenuta† sono dotati di tubo di prelievo in copolimero di polipropilene e di tappo a vite in polipropilene.
  • I puntali possono essere tagliati per ottenere una portata maggiore.
  • La perfetta aderenza tra tubo di prelievo e chiusura del flacone evita separazioni durante lo schiacciamento.
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Translucent
Descrizione Tubo di prelievo in copolimero di polipropilene
Materiale LDPE
N. per custodia 24
N. per confezione 4
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 216 mm
Product Type Wash Bottle
Altezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 53 mm
Diametro (sistema metrico) 73.2 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per due minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni superiori a 100 mm che, dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti, non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.