Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori Nalgene™ in PMP con imboccatura larga e pareti dritte, tappo a vite in polipropilene bianco
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4521770
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
53 mm
70 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 10537511
Marca: Thermo Scientific™ 21170060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I contenitori in PMP con qualità museale offrono protezione da rotture e contaminazioni grazie alla perdita di formaldeide pari al 2% l'anno.
I vasetti in PMP a imboccatura larga e pareti dritte con tappo a vite in polipropilene bianco Thermo Scientific™ Nalgene™ garantiscono la protezione da rotture e contaminazioni. Questi vasetti con eccellente qualità museale offrono una buona trasparenza e un'eccellente resistenza chimica. Sono più leggeri di quelli in vetro e sono caratterizzati da una perdita di formaldeide pari a solo il 2% l'anno.
Features:
  • 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
  • Good clarity with excellent chemical resistance make these jars versatile in your lab.
  • Straight sides provide full-access and complete sample retrieval.
  • 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads.
  • They are not liquid leakproof, not recommended for liquid transport.
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2 oz., 60 mL
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Trasparente
Diametro (sistema imperiale) 1.8 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.7 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 43 mm
Include Screw Closure
Materiale PMP
N. per custodia 48
N. per confezione 4
Peso (sistema metrico) 26 g
Chiarezza Clear
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Product Type Straight-sided Jar
Altezza (sistema imperiale) 1.9 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 53 mm
Diametro (sistema metrico) 47 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.