Learn More
Thermo Scientific™ Vasi in PPCO a imboccatura larga e pareti dritte Nalgene™ con chiusura
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10454631
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 10454631
Marca: Thermo Scientific™ 21180002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le giare in PPCO a imboccatura larga e pareti dritte Thermo Scientific™ Nalgene™ sono ideali per la conservazione di paste, solidi, campioni e materiali di laboratorio.
Le giare in PPCO a imboccatura larga e pareti dritte Thermo Scientific™ Nalgene™ sono ideali per la conservazione di paste, solidi, campioni e materiali di laboratorio. Queste giare versatili semitrasparenti hanno un'eccellente resistenza chimica e possono essere sterilizzate in autoclave ripetutamente.
Caratteristiche:
  • L'imboccatura ampia e i lati diritti consentono un accesso e un recupero del campione completo.
  • 15, 30 and 60mL jars have natural polypropylene closures.
  • 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
  • For 500mL and 1L sizes, remove closure and autoclave separately.
  • I vasetti in copolimero di polipropilene non sono a tenuta ermetica e pertanto non sono consigliati per il trasporto di liquidi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2 oz., 60 mL
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema imperiale) 1.9 pollici
Diametro (sistema metrico) interno collo 44 mm
Include Tappi in polipropilene
Materiale PPCO
ID collo (sistema metrico) 43 mm
N. per custodia 48
N. per confezione 12
Peso (sistema metrico) 26 g
Chiarezza Translucent
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Product Type Straight-sided Jar
Altezza (sistema imperiale) 1.7 pollici
Dimensione chiusura 53 mm
Diametro (sistema metrico) 48 mm
Tipo di chiusura Cap
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.