Learn More
Nalpha-Boc-D-lysine, 98%
Codice prodotto. p-7041654
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15459408
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62966.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 106719-44-2 | C11H22N2O4 | 246.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106719-44-2
Formula molecolare C11H22N2O4
Molecular Weight (g/mol) 246.31
Numero MDL MFCD00076956
InChI Key DQUHYEDEGRNAFO-SVGMAFHSNA-N
Sinonimo boc-d-lys-oh, boc-l-lys-oh, n2-boc-d-lysine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-d-lysine, nalpha-boc-d-lysine, n-, a-boc-d-lysine, boc-d-lysine, d-lysine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-tert-butoxycarbonyl-d-lysine, n-alpha-t-butoxycarbonyl-d-lysine
PubChem CID 7018770
IUPAC Name (2R)-6-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCN)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nalpha-Boc-D-lysine
Punto di fusione 196°C to 200°C
Quantità 250 mg
Optical Rotation −22° (c=2 in Methanol)
Peso formulazione 246.3
Percent Purity 98%