Learn More
Nalpha-Boc-L-ornithine, 95%
Codice prodotto. p-7054102
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15498608
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62014.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 21887-64-9 | C10H20N2O4 | 232.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21887-64-9
Formula molecolare C10H20N2O4
Molecular Weight (g/mol) 232.28
Numero MDL MFCD00076970
InChI Key AMPVNPYPOOQUJF-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo boc-orn-oh, boc-l-ornithine, n, a-boc-l-ornithine, l-ornithine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2s-5-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, n2-boc-l-ornithine, nalpha-boc-l-ornithine, pubchem18983, nalpha-boc-l-ornithine;
PubChem CID 7018784
IUPAC Name (2S)-5-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Nalpha-Boc-L-ornithine
Punto di fusione 207°C to 208°C
Colore White
Beilstein 4313353
Quantità 1 g
Peso formulazione 232.28
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder