Learn More
Thermo Scientific NanoDrop™ Reagents
Codice prodotto. p-10341000 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
PV-1 Performance Verification
PV-8 Performance Verification
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17732867
Marca: Thermo Scientific CHEMPV1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
Features include:
  • Solution with certified absorbance values
  • Use to create a record of correct photometric performance of a NanoDrop One spectrophotometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo PV-1 Performance Verification
Da utilizzare con (apparecchiatura) NanoDrop Ultra, NanoDrop One and NanoDrop OneC spectrophotometers
Requisiti di stoccaggio Store at room temperature