Learn More
Cytiva Nanosep™ Centrifugal Devices with Omega™ Membrane
Codice prodotto. 17104781
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
Include:
100/Pk.
24/Pk.
500/Pk.
Colore:
Blue
Clear
Gray
Orange
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 24
pezzi 500
Codice prodotto. 17104781
Marca: Cytiva OD003C34
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Nanosep™ devices to concentrate, purify, and desalt peptides, proteins, oligonucleotides, DNA, and RNA.
  • Simple, reliable,concentrating and desalting of 50 to 500 μL samples
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Gray
Descrizione EFA: 0.3 cm2
Materiale (membrana) PES
MWCO 3 kDa
Sterilità Non-sterile
Materiale alloggiamento Polypropylene
Include 100/Pk.
Volume (sistema metrico) 50 to 500 μL (Sample)