Learn More
Cytiva Nanosep™ Centrifugal Devices with Omega™ Membrane
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
Include:
100/Pk.
24/Pk.
500/Pk.
Colore:
Blue
Clear
Gray
Orange
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 24
pezzi 500
Descrizione
- Simple, reliable,concentrating and desalting of 50 to 500 μL samples
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
| Colore | Rosso |
| Descrizione | EFA: 0.3 cm2 |
| Materiale (membrana) | PES |
| MWCO | 30 kDa |
| Sterilità | Non-sterile |
| Materiale alloggiamento | Polypropylene |
| Include | 24/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 50 to 500 μL (Sample) |