Learn More
Cytiva Nanosep™ MF Centrifugal Devices with Bio-Inert™ Membrane
Codice prodotto. 17124801
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
Include:
100/Pk.
24/Pk.
500/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 24
pezzi 500
Codice prodotto. 17124801
Marca: Cytiva ODM45C33
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Nanosep™ devices to concentrate, purify, and desalt peptides, proteins, oligonucleotides, DNA, and RNA.
  • Simple, reliable,concentrating and desalting of 50 to 500 μL samples
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Wildberry
Descrizione EFA: 0.3 cm2
Materiale (membrana) Bio-Inert (modified nylon)
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Materiale alloggiamento Polypropylene
Include 24/Pk.
Volume (sistema metrico) 50 to 500 μL (Sample)