Learn More
Trajan Scientific and Medical™ NanoVolume Syringes
Codice prodotto. 15298433
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15298433
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 000353
Designed to inject down to 50nL with high precision and accuracy.
  • High precision and accuracy for small volume injections
  • Replacement plunger/needle kits
  • Kits are matched and must be replaced as a set
Specifica
Descrizione NanoVolume Syringes
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.155 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Volume (sistema metrico) 0.5 μL
Stile del punto dell'ago Cone