Learn More
Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid, 98+%
Codice prodotto. 11462898
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11462898
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16868.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1141-38-4 | C12H8O4 | 216.192 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1141-38-4
Formula molecolare C12H8O4
Molecular Weight (g/mol) 216.192
Numero MDL MFCD00004105
InChI Key RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-naphthalenedicarboxylic acid, 2,6-naphthalic acid, 2,6-dicarboxynaphthalene, unii-k3c4dyz29o, 2,6-naphthalene dicarboxylic acid, k3c4dyz29o, dsstox_cid_9211, acmc-2099kj, d06kmp, dsstox_rid_78711
PubChem CID 14357
ChEBI CHEBI:44460
IUPAC Name naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)C=C1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
Punto di fusione >300°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 2051257
Peso formulazione 216.19
Percent Purity ≥98%