Learn More
Thermo Scientific Chemicals alpha-Naphtholphthalein, pure, indicator
Codice prodotto. p-170698 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10287153
Marca: Thermo Scientific Chemicals 190120010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 596-01-0 | C28H18O4 | 418.448 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 596-01-0
Formula molecolare C28H18O4
Molecular Weight (g/mol) 418.448
Numero MDL MFCD00036202
InChI Key HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 68993
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-2-benzofuran-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)C3(C4=CC=CC=C4C(=O)O3)C5=CC=C(C6=CC=CC=C65)O
Specifica
Absorbance 550 min. (at lamda max)
Materiale o nome chimico α-Naphtholphthalein
Punto di fusione 240.0°C to 250.0°C
Beilstein 18, I, 384
Indice di Merck 15, 6474
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 648 to 654nm (in 0.1N NaOH)
Peso formulazione 418.45
Perdita all'essiccatura 5% max. (110°C, 1 hr.)
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo from pH 7.3 (pinkish-yellow) to pH 8.7 (greenish--blue)
Colore Beige to Pink or Brown
Quantità 1 g
Forma fisica Powder