Learn More
Napsin A Antibody (CL12954) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-18551AF594
Codice prodotto. 30299855
  • 925.00€ / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Napsin A Monoclonal antibody specifically detects Napsin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Napsin A
Monoclonal
Alexa Fluor 594
Asp 4, ASP4, Aspartyl protease 4, EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, EC 3.4.23.15, EC 3.4.23.3, EC 3.4.23.5, KAP, Kdap, NAP1napsin-A, NAPApronapsin A, NAPSA, napsin A aspartic peptidase, napsin-1, SNAPA, TA01/TA02
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O96009, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
9476
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL12954
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.