Learn More
Naratriptan hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488408
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16488408
Marca: Medchem Express HYB0197A
MedChemExpress Naratriptan hydrochloride is a selective 5-HT1 receptor subtype agonist and is a triptan drug that is used for the treatment of migraine headaches.
Naratriptan hydrochloride is a selective 5-HT1 receptor subtype agonist and is a triptan drug that is used for the treatment of migraine headaches.
Specifica
Materiale o nome chimico Naratriptan hydrochloride
CAS 143388-64-1
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H26ClN3O2S
Quantità 10 mg
Sinonimo GR-85548A hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 35 mg/mL (94.10 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (17.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCC1=CC2=C(NC=C2C3CCN(C)CC3)C=C1)(NC)=O.Cl
Molecular Weight (g/mol) 371.93
Peso formulazione 371.93
Percent Purity 99.91%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.