Learn More
BRAND™ Narrow Mouth PFA Washing Bottle
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Technical grade PFA
- ETFE screw caps
- FEP tubes
- These bottles contain a small fraction of reprocessed PFA from our production process
- Tips of wash tubes may be cut to increase flow rate
- Withstands high temperatures and chemical attack
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | PFA |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 25 |
| Bocca | Stretta |
| Materiale chiusura | ETFE |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |