Learn More
Gravis Bottiglia in vetro sodico-calcico ambrato con collo stretto
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
15 ml
250 mL
1090 ml
N. per confezione:
60Pack
Confezione da 14
Confezione da 195
Confezione da 216
Dimensione della confezione:
pezzi 14
pezzi 195
pezzi 216
pezzi 60
Descrizione
- Available in a range of capacities
- Manufactured from soda lime glass
- Caps not included
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1090 ml |
| Colore | Ambra |
| Diametro (sistema metrico) interno | 20 mm |
| Materiale | Calce sodata |
| N. per confezione | Confezione da 14 |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 217 mm |
| Product Type | Bottiglia |
| Diametro (sistema metrico) | 98 mm |