Learn More
Gravis Bottiglia in vetro sodico-calcico ambrato con collo stretto
Codice prodotto. p-8000723
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
15 ml
250 mL
1090 ml
N. per confezione:
60Pack
Confezione da 14
Confezione da 195
Confezione da 216
Dimensione della confezione:
pezzi 14
pezzi 195
pezzi 216
pezzi 60
Codice prodotto. 11757225
Marca: Gravis A002121195
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides excellent storage for samples in the laboratory. Gravis Narrow Neck Amber Glass Bottles are tinted to protect light-sensitive materials.
  • Available in a range of capacities
  • Manufactured from soda lime glass
  • Caps not included
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Colore Ambra
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Materiale Calce sodata
N. per confezione Confezione da 195
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Bottiglia
Diametro (sistema metrico) 24 mm