Learn More
BRAND™ Narrow Neck Glass Erlenmeyer Flasks
Codice prodotto. 10528781 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10528781
Marca: BRAND™ 92768
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These Erlenmeyer Flasks are manufactured from Boro 3.3 glass and are acc. to DIN ISO 1773.
  • With beaded rim and graduation
  • Narrow neck for controlled pouring and dispensing
  • Differing package counts according to capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN ISO 1773
Diametro collo esterno (sistema metrico) 52 mm
Capacità (sistema metrico) 3000 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Altezza (sistema metrico) 310 mm
Stile collo Narrow
N. per confezione 2
Product Type Erlenmeyer flask
Graduated Yes
Diametro (sistema metrico) esterno 187 mm