Learn More
BRAND™ Narrow Neck Glass Erlenmeyer Flasks
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- With beaded rim and graduation
- Narrow neck for controlled pouring and dispensing
- Differing package counts according to capacity
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN ISO 1773 |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 52 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 3000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Altezza (sistema metrico) | 310 mm |
| Stile collo | Narrow |
| N. per confezione | 2 |
| Product Type | Erlenmeyer flask |
| Graduated | Yes |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 187 mm |